Learn More
7-(Beta-Hidroxipropil)teofilina, TRC
Código de producto. 30397578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397578 100 mg -
30402344 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952640100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-00-9
Fórmula molecular C10 H14 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 238.24
Sinónimo Proxyphylline, 7-[(2RS)-2-Hydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 7-(2-hidroxipropil)-1,3-dimetilpurina-2,6-dión
SMILES CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proxyphylline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1066