Learn More
7-Beta-D-Arabinofuranosil-6-metoxi-7H-purin-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-beta-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-7H-purin-2-amine |
| CAS | 1233127-29-1 |
| Fórmula molecular | C11H15N5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Nelarabine Regio Isomer Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)13-3-16(5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1 |
| SMILES | COc1nc(N)nc2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)c12 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-metoxipurin-7-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 297.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1073 |