Learn More
7-benciloxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Benzyloxyquinoline |
| CAS | 131802-60-3 |
| Fórmula molecular | C16 H13 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-(Phenylmethoxy)quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13NO/c1-2-5-13(6-3-1)12-18-15-9-8-14-7-4-10-17-16(14)11-15/h1-11H,12H2 |
| SMILES | C(Oc1ccc2cccnc2c1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 7-fenilmetoxiquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 235.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1 |