Learn More
7-Benciloxiindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491120 5 g 5 g
11481120 1 g 1 g
11401130 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25776.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20289-27-4 | C15H13NO | 223.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20289-27-4
Fórmula molecular C15H13NO
Peso molecular (g/mol) 223.28
Número MDL MFCD00037974
Clave InChI DIGZMTAFOACVBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-benzyloxyindole, 7-benzyloxy-1h-indole, 7-phenylmethoxy indole, 1h-indole, 7-phenylmethoxy, 7-phenylmethoxy-1h-indole, 7-benzyloxy-1h-indol, 7-benzyloxindole, 7-benzyloxy indole
PubChem CID 260798
Nombre IUPAC 7-fenilmetoxi-1H-indol
SMILES C(OC1=C2NC=CC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Benzyloxyindole
Punto de fusión 70°C to 74°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.28
Porcentaje de pureza 98%