Learn More
Alfa Aesar™ 7-Benciloxiindol-3-carboxaldehído, 97 %
Código de producto. 15493827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493827 250 mg 250 miligramos
11462140 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493827 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H28777.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 92855-65-7
Fórmula molecular C16H13NO2
Peso molecular (g/mol) 251.285
Número MDL MFCD00055979
Clave InChI RNARWQXZOKWYHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-3-formylindole, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem14131, 7-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-benzyloxindole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-phenylmethoxy
PubChem CID 260799
Nombre IUPAC 7-fenilmetoxi-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2NC=C3C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 152°C to 159°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 97%