Learn More
7-benciloxi quetiapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Benzyloxy Quetiapine |
| CAS | 329217-58-5 |
| Fórmula molecular | C28H31N3O3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-[2-[4-[7-(Phenylmethoxy)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H31N3O3S/c32-17-19-33-18-16-30-12-14-31(15-13-30)28-24-8-4-5-9-26(24)35-27-20-23(10-11-25(27)29-28)34-21-22-6-2-1-3-7-22/h1-11,20,32H,12-19,21H2 |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(C2=NC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3SC5=CC=CC=C25)CC1 |
| Nombre IUPAC | 7-benciloxi quetiapina |
| Peso molecular (g/mol) | 489.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.21 |