Learn More
7-Benciloxi-N-des[[2-(2-hidroxi)etoxi]etil] Quetiapina, TRC
Código de producto. 30343677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30343677 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30343677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2859385MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 7-Benzyloxy-N-des{[2-(2-hydroxy)ethoxy]ethyl} Quetiapine
CAS 1076198-97-4
Fórmula molecular C24 H23 N3 O S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 7-Benzyloxy-N-Des{[2-(2-Hydroxy)Ethoxy]Ethyl} Quetiapine
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23N3OS/c1-2-6-18(7-3-1)17-28-19-10-11-21-23(16-19)29-22-9-5-4-8-20(22)24(26-21)27-14-12-25-13-15-27/h1-11,16,25H,12-15,17H2
SMILES C(Oc1ccc2N=C(N3CCNCC3)c4ccccc4Sc2c1)c5ccccc5
Nombre IUPAC 2-fenilmetoxi-6-piperazin-1-ilbenzo[b][1,4]benzotiazepina
Peso molecular (g/mol) 401.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1562
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.