Learn More
7-Benciloxi-N-des[[2-(2-hidroxi)etoxi]etil] Quetiapina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Benzyloxy-N-des[(2-(2-hydroxy)ethoxy)ethyl] Quetiapine-d8 |
| CAS | 1185177-12-1 |
| Fórmula molecular | C24H15D8N3OS |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | [2H]C(NC([2H])([2H])C1([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3SC5=C2C=CC=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 409.57 |