Learn More
7-benciloxi-D,L-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Benzyloxy-D,L-tryptophan |
| CAS | 66866-40-8 |
| Fórmula molecular | C18 H18 N2 O3 |
| Cantidad | 20 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N2O3/c19-15(18(21)22)9-13-10-20-17-14(13)7-4-8-16(17)23-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-8,10,15,20H,9,11,19H2,(H,21,22) |
| SMILES | NC(Cc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(7-fenilmetoxi-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 310.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1317 |