Learn More
7-Benciloxi-6-metoxi-4(3H)-quinazolinona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467057 5 g 5 g
15418795 250 mg 250 miligramos
15457057 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34131.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 179688-01-8 | C16H14N2O3 | 282.299 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179688-01-8
Fórmula molecular C16H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 282.299
Número MDL MFCD04115119
Clave InChI ZCUFFSHMOAEEIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 3h-one, 6-methoxy-7-benzyloxyquinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxy-3h-quinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4-ol, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 1h-one, 4 3h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy, 7-benzyloxy-6-methoxy-4 3h-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy
PubChem CID 10540849
Nombre IUPAC 6-metoxi-7-fenilmetoxi-1H-quinazolina-4-ona
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=O)N=CN2)OCC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Benzyloxy-6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 96%