Learn More
7-benciloxi-4-(trifluorometil)cumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| CAS | 220001-53-6 |
| Fórmula molecular | C17 H11 F3 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7-(Phenylmethoxy)-4-(trifluoromethyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11F3O3/c18-17(19,20)14-9-16(21)23-15-8-12(6-7-13(14)15)22-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(OCc3ccccc3)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 7-fenilmetoxi-4-(trifluorometil)cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 320.263 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.066 |