Learn More
7-(benciloxi)-3,4-dihidrocarboestirilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(Benzyloxy)-3,4-dihydrocarbostyril |
| CAS | 92962-89-5 |
| Fórmula molecular | C16H15NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-Benzyloxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 3,4-Dihydro-7-(phenylmethoxy)-2(1H)quinolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c18-16-9-7-13-6-8-14(10-15(13)17-16)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-6,8,10H,7,9,11H2,(H,17,18) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 3,4-Dihidro-7-(fenilmetoxi)-2(1H)quinolinona |
| Peso molecular (g/mol) | 253.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.11 |