Learn More
7-benciloxi-2-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)-5-hidroxi-H-1-benzopiran-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Benzyloxy-2-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-5-hydroxy-H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 1391054-52-6 |
| Fórmula molecular | C35 H24 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H24O6/c36-28-19-27(38-22-23-10-4-1-5-11-23)20-33-34(28)29(37)21-31(39-33)24-16-17-30-32(18-24)41-35(40-30,25-12-6-2-7-13-25)26-14-8-3-9-15-26/h1-21,36H,22H2 |
| SMILES | Oc1cc(OCc2ccccc2)cc3OC(=CC(=O)c13)c4ccc5OC(Oc5c4)(c6ccccc6)c7ccccc7 |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)-5-hidroxi-7-fenilmetoxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 540.562 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.157 |