Learn More
7-Benciloxi-10,11-dihidrodibenzo[b,f[[1,4]tiazepin-11-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Benzyloxy-10,11-dihydrodibenzo[b,f[[1,4]thiazepin-11-one |
| CAS | 329217-07-4 |
| Fórmula molecular | C20 H15 N O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H15NO2S/c22-20-16-8-4-5-9-18(16)24-19-12-15(10-11-17(19)21-20)23-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2,(H,21,22) |
| SMILES | O=C1Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2Sc4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilmetoxi-5H-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 333.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0823 |