Learn More
7-Benzoiloxindol, TRC
Código de producto. 30009766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009766 100 mg 100 miligramos
30003987 250 mg 250 miligramos
30005421 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB208155100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51135-38-7
Fórmula molecular C15 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 237.25
Sinónimo 7-Benzoyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 7-Benzoyl-2-indolinone, 7-Benzoyloxindole
Nombre IUPAC 7-benzoilo-1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES O=C(c1ccccc1)c2cccc3CC(=O)Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Benzoyloxindole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.079