Learn More
7-Benzoilindolin-2-ona (Lactama de amfenaco), Mikromol™
Código de producto. 30052167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052167 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052167 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3533.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-Benzoilindolin-2-ona (Lactama de amfenaco)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-Benzoyloxindole
CAS 51135-38-7
Nombres de analitos o componentes 7-Benzoyloxindole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7-Benzoyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 7-Benzoyl-2-indolinone, 7-Benzoyloxindole
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
SMILES O=C(c1ccccc1)c2cccc3CC(=O)Nc23
Nombre IUPAC 7-benzoil-1,3-dihidroindol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 237.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.079 g/mol