Learn More
7-benzoil-1H-indol-2,3-diona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 70803-94-0 |
| Fórmula molecular | C15H9NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione, 7-Benzoylindoline-2,3-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H9NO3/c17-13(9-5-2-1-3-6-9)10-7-4-8-11-12(10)16-15(19)14(11)18/h1-8H,(H,16,18,19) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC=C2C(C3=CC=CC=C3)=O)C1=O |
| Nombre IUPAC | 7-benzoil-1H-indol-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 251.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.06 |