Learn More
Ácido 7-benzotiazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Benzothiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 677304-83-5 |
| Fórmula molecular | C8 H5 N O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzothiazole-7-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO2S/c10-8(11)5-2-1-3-6-7(5)12-4-9-6/h1-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2ncsc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1,3-benzotiazol-7-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0041 |