Learn More
7-azaindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Azaindole |
| CAS | 271-63-6 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9) |
| SMILES | c1cnc2[nH]ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1H-pirrolo[2,3-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 118.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0531 |