Learn More
7-Azaindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322137 1 g 1 g
11332137 5 g 5 g
11342137 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07983.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 271-63-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 271-63-6
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00005606,MFCD00075874
Clave InChI MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1,7-diazaindene, 7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-aza-1-pyrindine, 1,7-dideazapurine, 1 h-pyrrolo 2,3:b pyridine, 7-aza indole, unii-qx4465nr9t
PubChem CID 9222
Nombre IUPAC 1H-pirrolo[2,3-b]piridina
SMILES N1C=CC2=CC=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Azaindole
Punto de fusión 103°C to 107°C
Punto de ebullición 270°C
Cantidad 1 g
Beilstein 109667
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%