Learn More
7-Azaindol, 98%
Código de producto. 10077962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10077962 1 g Frasco de vidrio 1 g
10539620 5 g Frasco de vidrio 5 g
11976591 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10077962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105100010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 271-63-6 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 271-63-6
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00005606,MFCD00075874
Clave InChI MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1,7-diazaindene, 7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-aza-1-pyrindine, 1,7-dideazapurine, 1 h-pyrrolo 2,3:b pyridine, 7-aza indole, unii-qx4465nr9t
PubChem CID 9222
Nombre IUPAC 1H-pirrolo[2,3-b]piridina
SMILES N1C=CC2=CC=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Azaindole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103.0°C to 107.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 270°C (1004.0 HPA)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 23, V,6, 306
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Azaindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación