Learn More
Éster de pinacol de ácido 7-azaindole-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454430 250 mg 250 miligramos
11464430 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50044.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 754214-56-7 | C13H17BN2O2 | 244.10 g/mol
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 7-azaindole-5-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol y THF.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754214-56-7
Fórmula molecular C13H17BN2O2
Peso molecular (g/mol) 244.10
Número MDL MFCD08060937
Clave InChI UOXAMYZTYZLSCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pyrrolo 2,3-b pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylboronic acid pinacol ester, zlchem 1246, pubchem16626, acmc-209szp, ksc641k4p
PubChem CID 24208789
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 241°C to 245°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol,ethanol and THF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1
Porcentaje de pureza 97%