Learn More
Éster de pinacol del ácido 7-azaindole-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15575166 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15575166 1 g 1 g
15585166 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15575166 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455850010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS 754214-56-7
Fórmula molecular C13H17BN2O2
Peso molecular (g/mol) 244.10
Número MDL MFCD08060937
Clave InChI UOXAMYZTYZLSCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pyrrolo 2,3-b pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylboronic acid pinacol ester, zlchem 1246, pubchem16626, acmc-209szp, ksc641k4p
PubChem CID 24208789
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 243.0°C to 245.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Azaindole-5-boronic acid, pinacol ester, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación