Learn More
7-azaindazol, TRC
Código de producto. 30346067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346067 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30346067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA8002602G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Azaindazole
CAS 271-73-8
Fórmula molecular C6H5N3
Cantidad 2 g
Sinónimo 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 7-Aza-1H-indazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES c1cnc2[nH]ncc2c1
Nombre IUPAC 1H-pirazolo[3,4-b]piridina
Peso molecular (g/mol) 119.12