Learn More
7-azaindazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Azaindazole |
| CAS | 271-73-8 |
| Fórmula molecular | C6H5N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 7-Aza-1H-indazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h1-4H,(H,7,8,9) |
| SMILES | c1cnc2[nH]ncc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1H-pirazolo[3,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 119.12 |