Learn More
7-azagramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Azagramine |
| CAS | 5654-92-2 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3/c1-13(2)7-8-6-12-10-9(8)4-3-5-11-10/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CN(C)Cc1c[nH]c2ncccc12 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-1-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1109 |