Learn More
(7-Azabenzotriazol-1-iloxi)tripirrolidinofonio hexafluorofosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11966701 5 g Frasco de vidrio 5 g
11956701 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440610050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 156311-83-0 | C17H27F6N7OP2 | 521.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156311-83-0
Fórmula molecular C17H27F6N7OP2
Peso molecular (g/mol) 521.39
Número MDL MFCD03703417
Clave InChI CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h
PubChem CID 11038641
Nombre IUPAC tripirrolidin-1-il(triazolo[4,5-b]piridin-3-iloxi)fosfanio; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153°C to 155°C
Color Blanco
Análisis elemental 38.18 to 40.14% C, 18.33 to 19.28% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.39
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PyAOP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.