Learn More
Hexafluorofosfato de 7-aza-1H-benzotriazol-1-iloxitris(dimetilamino)fosfonio, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362469 5 g 5 g
11352469 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26609.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156311-85-2
Fórmula molecular C11H21F6N7OP2
Peso molecular (g/mol) 443.275
Número MDL MFCD09263289
Clave InChI RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+%
PubChem CID 21894514
Nombre IUPAC tris(dimetilamino)-(triazolo[4,5-b]piridin-3-iloxi)fosferanio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)Phosphonium Hexafluorophosphate
Punto de fusión ∽180°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.27
Porcentaje de pureza ≥98%