Learn More
Hexafluorofosfato de (7-aza-1H-benzotriazol-1-iloxi)tri(1-pirrolidinil)fosfonio, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495265 5 g 5 g
15485265 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54378.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 156311-83-0 | C17H27F6N7OP2 | 521.39 g/mol
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate is used as reagent for synthesis of cyclic RGC pentapeptides for functionalization through click chemistry, fluorescent glucose bioprobes and ReactIR™ flow cell. It is also used as reagent for disulfide bond engineering, heteroaryl ether synthesis and optimization of conformational constraint on non-phosphorylated cyclic peptide antagonists of the Grb2-SH2 domain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de (7-aza-1H-benzotriazol-1-iloxi)tri(1-pirrolidinil)fosfonio se utiliza como reactivo para la síntesis de pentapéptidos RGC cíclicos para la funcionalización a través de la química de clic, las biosondas de glucosa fluorescente y la célula de flujo ™ReactIR. También se utiliza como reactivo para la ingeniería de puentes disulfuro, la síntesis de éteres heteroarilos y la optimización de la restricción conformacional en los antagonistas de péptidos cíclicos no fosforilados del dominio Grb2-SH2.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156311-83-0
Fórmula molecular C17H27F6N7OP2
Peso molecular (g/mol) 521.39
Número MDL MFCD03703417
Clave InChI CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h
PubChem CID 11038641
Nombre IUPAC tripirrolidin-1-il(triazolo[4,5-b]piridin-3-iloxi)fosfanio; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 163°C to 168°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.38
Porcentaje de pureza ≥99%