Learn More
Ácido 7-aminotieno[2,3-b]pirazina-6-carboxílico, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10387354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10387354 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10641654 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10387354 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07475CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 56881-31-3
Fórmula molecular C7H5N3O2S
Peso molecular (g/mol) 195.196
Número MDL MFCD08271964
Clave InChI UJUCBOIXAMPUQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-aminothiopheno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-amino, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid mb41-1
PubChem CID 12225712
Nombre IUPAC ácido 7-aminotieno[2,3-b]pirazina-6-carboxílico
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C(=C(S2)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.2
Porcentaje de pureza 90%