Learn More
7-aminosuccinilbenzo[a]pireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Aminosuccinylbenzo[a]pyrene |
| CAS | 1076198-86-1 |
| Fórmula molecular | C24 H17 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Butanoic acid, 4-(benzo[a]pyren-7-ylamino)-4-oxo-, 7-Aminosuccinylbenzo[a]pyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H17NO3/c26-21(11-12-22(27)28)25-20-6-2-5-17-18-10-9-15-4-1-3-14-7-8-16(13-19(17)20)24(18)23(14)15/h1-10,13H,11-12H2,(H,25,26)(H,27,28) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)Nc1cccc2c3ccc4cccc5ccc(cc12)c3c45 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(benzo[a]piren-7-ilamino)-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 367.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.1208 |