Learn More
7-Aminoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15516006 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15516006 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15516006 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460050010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminoquinoline
CAS 580-19-8
Punto de fusión 80.0°C to 86.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H8N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-aminoquinoline, 7-quinolinamine, 7-quinolylamine, quinoline, 7-amino, 7-amino-quinoline, ccris 1682, 7-quinolinamine 9ci, 7-aminequinolin, 7-aminequinoline, 7-quinolinamine acetate
Clave InChI RZAUIOKDXQWSQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)N)N=C1
Nombre IUPAC quinolin-7-amina
Peso molecular (g/mol) 144.17
PubChem CID 11377
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Aminoquinoline
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.