Learn More
7-aminonitrazepam, Mikromol™
Código de producto. 17962126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962126 100 mg 100 miligramos
17902456 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962126 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0078.07
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-aminonitrazepam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminonitrazepam
CAS 2-3-4928
Nombres de analitos o componentes 7-Aminonitrazepam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7-Aminonitrazepam
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)
SMILES Nc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
Nombre IUPAC 7-amino-5-fenil-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 251.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1059 g/mol