Learn More
7-aminoindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15479069 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15479069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17794.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminoindole
CAS 5192-04-1
Punto de fusión 90°C to 91°C
Fórmula molecular C8H8N2
Número MDL MFCD02093960
Cantidad 1 g
Beilstein 471787
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 7-aminoindole, 7-amino-1 h-indole, 1 h-indol-7-ylamine, 7-indolamine, indole-7-ylamine
Clave InChI WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC 1H-indol-7-amina
Peso molecular (g/mol) 132.17
PubChem CID 111634
ChEBI CHEBI:33068
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 97%