Learn More
7-aminoindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364765 100 mg 100 miligramos
11354765 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17794.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5192-04-1 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5192-04-1
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Número MDL MFCD02093960
Clave InChI WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-aminoindole, 7-amino-1h-indole, 1h-indol-7-ylamine, 7-indolamine, indole-7-ylamine, 7-indolylamine, 7-aminoindol, acmc-1ay6v, indol-7-yl amine, 7-aminoindole hplc
PubChem CID 111634
ChEBI CHEBI:33068
Nombre IUPAC 1H-indol-7-amina
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminoindole
Punto de fusión 90°C to 91°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 471787
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 97%