Learn More
7-Aminoindol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13595030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13595030 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 13595030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449000010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminoindole
CAS 5192-04-1
Punto de fusión 96°C to 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-6-hydrazinopyridine, 2-chloro-6-hydrazinylpyridine, 6-chloro-2-pyridyl hydrazine, 6-chloro-2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, 6-chloro-, hydrazone, pubchem12983, acmc-1awi0, 2-hydrazino-6-chloropyridine, 6-chloro-2-hydrazinopyridine, 6-chloro-2-hydrazonopyridine
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI WTFWZOSMUGZKNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC 1H-indol-7-amina
Peso molecular (g/mol) 132.16
PubChem CID 320004
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Aminoindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación