Learn More
Clorhidrato de ácido 7-aminoheptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 62643-56-5 |
| Fórmula molecular | C7H16ClNO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 7-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, NSC 59008 Hydrochloride, zeta-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, ω-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, ω-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10;/h1-6,8H2,(H,9,10);1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 7-aminoheptanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 181.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.087 |