Learn More
Clorhidrato de éster etílico del ácido 7-aminoheptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Aminoheptanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 29840-65-1 |
| Fórmula molecular | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 7-Aminoheptanoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10;/h2-8,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)CCCCCCN |
| Nombre IUPAC | 7-aminoheptanoato de etilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 209.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1183 |