Learn More
Ácido 7-aminoheptanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491780 1 g 1 g
15453707 250 mg 250 miligramos
11401790 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27519.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 929-17-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-17-9
Fórmula molecular C7H15NO2
Peso molecular (g/mol) 145.202
Número MDL MFCD00008242
Clave InChI XDOLZJYETYVRKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-aminoenanthic acid, heptanoic acid, 7-amino, omega-aminoenantic acid, aminoenanthic acid, amino-enanthylic acid, 7-amino-heptanoic acid, 7-aminohepentanoic acid, omega-aminoheptanoic acid, unii-b10hjx2t48, kyselina 7-aminoenanthova czech
PubChem CID 13580
Nombre IUPAC 7-ácido aminoheptanoico
SMILES C(CCCN)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminoheptanoic acid
Punto de fusión 194°C to 196°C
Cantidad 1 g
Beilstein 906887
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.19
Porcentaje de pureza 98%