Learn More
7-Ácido aminoheptanoico, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15442162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442162 5 g 5 g
15432162 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442162 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-17-9
Fórmula molecular C7H15NO2
Peso molecular (g/mol) 145.2
Clave InChI XDOLZJYETYVRKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-aminoenanthic acid, heptanoic acid, 7-amino, omega-aminoenantic acid, aminoenanthic acid, amino-enanthylic acid, 7-amino-heptanoic acid, 7-aminohepentanoic acid, omega-aminoheptanoic acid, unii-b10hjx2t48, kyselina 7-aminoenanthova czech
PubChem CID 13580
Nombre IUPAC 7-ácido aminoheptanoico
SMILES C(CCCN)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminoheptanoic acid
Punto de fusión 188.0°C to 189.5°C
Análisis elemental 55.59 to 60.22% (C) 9.26 to 10.03% (N)
Espectro infrarrojo Authentic
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 97%