Learn More
Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporánico, TRC
Código de producto. 30007882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007882 500 mg 500 miligramos
30003874 250 mg 250 miligramos
17983585 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604330500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22252-43-3
Fórmula molecular C8 H10 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 214.24
Sinónimo 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid, 7-ADCA, (6R,7R)-7-Amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Cefadroxil Monohydrate Imp. B (EP), Cefradine Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. B (EP)
Nombre IUPAC ácido (6R,7R)-7-amino-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid
Nombres de analitos o componentes 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0412
Porcentaje de pureza >95%