Learn More
Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporánico, Mikromol™
Código de producto. 30459958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459958 4 x 25 mg 100 miligramos
17981996 25 mg 25 miligramos
17961116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459958 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0811.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporánico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid
CAS 22252-43-3
Nombres de analitos o componentes 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cefadroxil Monohydrate Imp. B (EP), Cefadroxil Imp. B (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. B (EP), Cefalexin Imp. B (EP), Cefradine Imp. A (EP), Cefadroxil USP Related Compound B, Cefadroxil USP RC B, 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid, 7-ADCA, (6R,7R)-7-Amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid, Cephalexin related, Cefadroxil Related Compound B, Cefadroxil Monohydrate Impurity B, Cefalexin Monohydrate Impurity B, Cefradine Impurity A, Cefadroxil Impurity B, Cefalexin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (6R,7R)-7-amino-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 214.24
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0412 g/mol