Learn More
Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporánico, Mikromol™
Descripción
Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporánico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid |
| CAS | 22252-43-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cefadroxil Monohydrate Imp. B (EP), Cefadroxil Imp. B (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. B (EP), Cefalexin Imp. B (EP), Cefradine Imp. A (EP), Cefadroxil USP Related Compound B, Cefadroxil USP RC B, 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid, 7-ADCA, (6R,7R)-7-Amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid, Cephalexin related, Cefadroxil Related Compound B, Cefadroxil Monohydrate Impurity B, Cefalexin Monohydrate Impurity B, Cefradine Impurity A, Cefadroxil Impurity B, Cefalexin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (6R,7R)-7-amino-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Mostrar más |