Learn More
7-Aminocephalosporanic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16498756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1434
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress 7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Aminocephalosporanic acid
Forma física Solid
CAS 957-68-6
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N2O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 7-ACA
Información de solubilidad H2O : 1.1 mg/mL (4.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH) ∣Ethanol : 1.1 mg/mL (4.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(COC(C)=O)CS[C@]2([H])[C@H](N)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 272.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.28
Porcentaje de pureza 98.0%