Learn More
7-aminobenzo[a]pireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Aminobenzo[a]pyrene |
| CAS | 72297-05-3 |
| Fórmula molecular | C20 H13 N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzo[a]pyren-7-amine, 7-Aminobenzo[a]pyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13N/c21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1-11H,21H2 |
| SMILES | Nc1cccc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45 |
| Nombre IUPAC | benzo[a]piren-7-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 267.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1048 |