Learn More
MedChemExpress 7-Aminoactinomycin D
Código de producto. 16422439
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422439 1 mg 1 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16422439 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYD1020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress 7-Aminoactinomycin D (7-AAD) a fluorescent DNA stain, is a potent RNA polymerase inhibitor. 7-Aminoactinomycin D selectively binds to GC regions of the DNA. 7-Aminoactinomycin D also has antibacterial effects.
Specifications
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (78.71 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 1270.43 g/mol
CAS 7240-37-1
Sinónimo 7-AAD