Learn More
R&D Systems™ 7-Aminoactinomycin D
Código de producto. 18728956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18728956 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18728956 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7121/1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Fluorescent DNA stain
7-Aminoactinomycin D is a fluorescent DNA stain. G-C base-specific DNA intercalator that forms stable complexes with DNA. Suitable for use in flow cytometry. Detects apoptotic cells. May be used in combination with FITC (Cat. No. 5440) or phycoerythrin (PE). Fluorescent analogue of actinomycin D (Cat. No. 1229). Excitation/emission maxima (λ) = 488/655 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Diamino-N1,N9-bis(6,13-diisopropyl-2,5,9-trimethyl-1,4,7,11,14-pentaoxohexadecahydro-1 H-pyrrolo[2,1-i][1 ]oxa[4,7,10,13 ]tetraazacyclohexadecin-10-yl)-4,6-dimethyl-3-oxo-3 H-phenoxazine-1,9-dicarboxamide
CAS 7240-37-1
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Fluorescent Probes
Fórmula molecular C62H87N13O16
Formula Weight (peso de la fórmula) 1566
Pureza 97%