Learn More
7-amino-alfa-tetralona, TRC
Código de producto. 30321600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321600 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30321600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6300951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-alpha-tetralone
CAS 22009-40-1
Fórmula molecular C10H11NO
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 2-Amino-8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 7-Amino-1-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Amino-α-tetralone, NSC 301173
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3,11H2
SMILES O=NN1[C@@H](CCC1)c2cnccc2
Nombre IUPAC 7-amino-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 161.2