Learn More
7-amino-5-cloro-2(3H)-benzoxazolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Amino-5-chloro-2(3H)-benzoxazolone |
| CAS | 889884-60-0 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClN2O2/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)10-7(11)12-6/h1-2H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)cc2NC(=O)Oc12 |
| Nombre IUPAC | 7-amino-5-cloro-3H-1,3-benzoxazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.004 |