Learn More
7-amino-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona (7-aminodemetilflunitrazepam), Mikromol™
Descripción
7-amino-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona (7-aminodemetilflunitrazepam)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Aminodesmethylflunitrazepam |
| CAS | 894-76-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-Aminodesmethylflunitrazepam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H12 F N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flunitrazepam Imp. A (EP), 7-Amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Amino-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Aminodemethylflunitrazepam, 7-Amino-N-demethylflunitrazepam, 7-Aminodesmethylflunitrazepam, 7-Aminonorflunitrazepam, Ro 5-4650, Flunitrazepam Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12FN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20) |
| SMILES | Nc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3F)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-amino-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| Mostrar más |